Learn More
4-bromo-1-méthyl-1H-imidazole, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15264914
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25676-75-9
Formule moléculaire C4H5BrN2
Poids moléculaire (g/mol) 161.00
Numéro MDL MFCD01320501
Clé InChI IOTSLMMLLXTNNH-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 1277653
Nom IUPAC 4-bromo-1-méthylimidazole
SMILES CN1C=NC(Br)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-1-methyl-1H-imidazole
Point d’ébullition 91°C to 93°C (0.1 hPa)
Point d’éclair >110°C
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Synonyme 4-bromo-1-methyl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 4-bromo-1-methyl, acmc-1cjr4, 4-bromo-1-methyl-imidazole, 4-bromanyl-1-methyl-imidazole, 1-methyl-4-bromo-1h-imidazole, 1h-imidazole,4-bromo-1-methyl
Poids de la formule 161
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Bromo-1-methyl-1H-imidazole, 95%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.