Learn More
4,6-dihydroxy-5-nitropyrimidine, 95 %, ACROS Organics™
17.30€ - 56.30€
Identifiants chimiques
CAS | 2164-83-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H3N3O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 157.09 |
Numéro MDL | MFCD00006110 |
Clé InChI | ABTLZAVJDRUDNG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4,6-dihydroxy-5-nitropyrimidine, 5-nitropyrimidine-4,6-diol, 4,6-dihydroxy-5-nitropyrimdine, 5-nitro-4,6-pyrimidinediol, 4 1h-pyrimidinone, 6-hydroxy-5-nitro, 6-hydroxy-5-nitro-3h-pyrimidin-4-one, 6-hydroxy-5-nitro-4 1h-pyrimidinone, 5-nitro-4,6-dihydroxypyrimidine, 4-hydroxy-5-nitro-1h-pyrimidin-6-one, 4 3h-pyrimidinone, 6-hydroxy-5-nitro |
CID PubChem | 75105 |
Nom IUPAC | 6-hydroxy-5-nitro-3,4-dihydropyrimidin-4-one |
SMILES | OC1=C(C(=O)NC=N1)[N+]([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10251383
|
Thermo Scientific Acros
305410050 |
5 g | Flacon en verre | N/A | N/A | N/A | |||||
10359070
|
Thermo Scientific Acros
305410250 |
25 g | Flacon en verre | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
2164-83-2 | |
157.09 | |
ABTLZAVJDRUDNG-UHFFFAOYSA-N | |
75105 | |
OC1=C(C(=O)NC=N1)[N+]([O-])=O |
C4H3N3O4 | |
MFCD00006110 | |
4,6-dihydroxy-5-nitropyrimidine, 5-nitropyrimidine-4,6-diol, 4,6-dihydroxy-5-nitropyrimdine, 5-nitro-4,6-pyrimidinediol, 4 1h-pyrimidinone, 6-hydroxy-5-nitro, 6-hydroxy-5-nitro-3h-pyrimidin-4-one, 6-hydroxy-5-nitro-4 1h-pyrimidinone, 5-nitro-4,6-dihydroxypyrimidine, 4-hydroxy-5-nitro-1h-pyrimidin-6-one, 4 3h-pyrimidinone, 6-hydroxy-5-nitro | |
6-hydroxy-5-nitro-3,4-dihydropyrimidin-4-one |
Spécification
4, 6-Dihydroxy-5-nitropyrimidine | |
2164-83-2 | |
100.0 | |
Jaune | |
95% | |
MFCD00006110 | |
ABTLZAVJDRUDNG-UHFFFAOYSA-N | |
6-hydroxy-5-nitro-3,4-dihydropyrimidin-4-one | |
75105 | |
95% |
95% | |
94.0 | |
>300°C | |
Authentic | |
C4H3N3O4 | |
4,6-dihydroxy-5-nitropyrimidine, 5-nitropyrimidine-4,6-diol, 4,6-dihydroxy-5-nitropyrimdine, 5-nitro-4,6-pyrimidinediol, 4 1h-pyrimidinone, 6-hydroxy-5-nitro, 6-hydroxy-5-nitro-3h-pyrimidin-4-one, 6-hydroxy-5-nitro-4 1h-pyrimidinone, 5-nitro-4,6-dihydroxypyrimidine, 4-hydroxy-5-nitro-1h-pyrimidin-6-one, 4 3h-pyrimidinone, 6-hydroxy-5-nitro | |
OC1=C(C(=O)NC=N1)[N+]([O-])=O | |
157.09 | |
157.09 | |
Poudre cristalline |
Sécurité et traitement
GHS H Statement:
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 218-504-6
missing translation for 'tsca' : TSCA