Learn More
4,4’-difluorobiphényle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
31.76€ - 98.99€
Identifiants chimiques
CAS 398-23-2
Formule moléculaire C12H8F2
Poids moléculaire (g/mol) 190.193
Numéro MDL MFCD00000349
Clé InChI PZDAAZQDQJGXSW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4'-difluorobiphenyl, 4,4'-difluoro-1,1'-biphenyl, 4,4'-difluorodiphenyl, 1-fluoro-4-4-fluorophenyl benzene, unii-o0694gmk81, 1,1'-biphenyl, 4,4'-difluoro, 4-fluoro-1-4-fluorophenyl benzene, pubchem2016, 4,4'-difluorobipheny, biphenyl,4'-difluoro
CID PubChem 9811
Nom IUPAC 1-fluoro-4-(4-fluorophényl)benzène
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)F)F
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11308115
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
L08361.03
1 g
31.76€
1g
11318115
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
L08361.06
5 g
98.99€
5g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
398-23-2
190.193
PZDAAZQDQJGXSW-UHFFFAOYSA-N
9811
C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)F)F
C12H8F2
MFCD00000349
4,4'-difluorobiphenyl, 4,4'-difluoro-1,1'-biphenyl, 4,4'-difluorodiphenyl, 1-fluoro-4-4-fluorophenyl benzene, unii-o0694gmk81, 1,1'-biphenyl, 4,4'-difluoro, 4-fluoro-1-4-fluorophenyl benzene, pubchem2016, 4,4'-difluorobipheny, biphenyl,4'-difluoro
1-fluoro-4-(4-fluorophényl)benzène
Spécification
4,4'-Difluorobiphenyl
87°C to 89°C
C12H8F2
UN3152
14,3149
PZDAAZQDQJGXSW-UHFFFAOYSA-N
1-fluoro-4-(4-fluorophényl)benzène
9811
99%
398-23-2
254°C to 255°C
MFCD00000349
2044699
4,4'-difluorobiphenyl, 4,4'-difluoro-1,1'-biphenyl, 4,4'-difluorodiphenyl, 1-fluoro-4-4-fluorophenyl benzene, unii-o0694gmk81, 1,1'-biphenyl, 4,4'-difluoro, 4-fluoro-1-4-fluorophenyl benzene, pubchem2016, 4,4'-difluorobipheny, biphenyl,4'-difluoro
C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)F)F
190.193
190.19
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :9 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :BIPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS, SOLIDES