Learn More
4-(4-Acetamidophényl)-2-aminothiazole, 97 %, Thermo Scientific™
90.50€ - 272.00€
Identifiants chimiques
CAS | 21674-96-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C11H11N3OS |
Poids moléculaire (g/mol) | 233.289 |
Numéro MDL | MFCD00207103 |
Clé InChI | VBBNSESFUHRMJU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-4-acetamidophenyl-2-aminothiazole, n-4-2-amino-1,3-thiazol-4-yl phenyl acetamide, n-4-2-aminothiazol-4-yl phenyl acetamide, 2-amino-4-4-acetamidophenyl thiazole, n-4-4-amino-3,5-thiazolyl phenyl ethanamide, acetamide, n-4-2-amino-4-thiazolyl phenyl, acmc-1crp6, cbmicro_030947, aminothiazolylphenylacetamide |
CID PubChem | 519881 |
Nom IUPAC | N-[4-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)phényl]acétamide |
SMILES | CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)C2=CSC(=N2)N |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
21674-96-4 | |
233.289 | |
VBBNSESFUHRMJU-UHFFFAOYSA-N | |
519881 | |
CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)C2=CSC(=N2)N |
C11H11N3OS | |
MFCD00207103 | |
4-4-acetamidophenyl-2-aminothiazole, n-4-2-amino-1,3-thiazol-4-yl phenyl acetamide, n-4-2-aminothiazol-4-yl phenyl acetamide, 2-amino-4-4-acetamidophenyl thiazole, n-4-4-amino-3,5-thiazolyl phenyl ethanamide, acetamide, n-4-2-amino-4-thiazolyl phenyl, acmc-1crp6, cbmicro_030947, aminothiazolylphenylacetamide | |
N-[4-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)phényl]acétamide |
Spécification
4-(4-Acetamidophenyl)-2-aminothiazole | |
248°C to 252°C | |
C11H11N3OS | |
4-4-acetamidophenyl-2-aminothiazole, n-4-2-amino-1,3-thiazol-4-yl phenyl acetamide, n-4-2-aminothiazol-4-yl phenyl acetamide, 2-amino-4-4-acetamidophenyl thiazole, n-4-4-amino-3,5-thiazolyl phenyl ethanamide, acetamide, n-4-2-amino-4-thiazolyl phenyl, acmc-1crp6, cbmicro_030947, aminothiazolylphenylacetamide | |
CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)C2=CSC(=N2)N | |
233.289 | |
233.29 |
21674-96-4 | |
Odorless | |
MFCD00207103 | |
VBBNSESFUHRMJU-UHFFFAOYSA-N | |
N-[4-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)phényl]acétamide | |
519881 | |
97% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
4-(4-Acetamidophényl)-2-aminothiazole, 97 %, Thermo Scientific™