Learn More
STEMCELL Technologies 3T3-J2 Irradiated Feeder Cells
Irradiated 3T3-J2 mouse fibroblast, frozen
Marque: STEMCELL Technologies 100-0353
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 3T3-J2 Irradiated Feeder Cells are optimized to support epithelial cell expansion in Conditional Reprogramming (CR) Medium (Catalog #100-0352; Liu X et al. 2012; Liu X et al. 2017; Suprynowicz FA et al.) The cells are mitotically inactivated by radiation, but maintain metabolic activity
- 3T3-J2 Irradiated Feeder Cells are cryopreserved and can be used directly for seeding epithelial cells without plating in advance
- Each vial contains 2 - 3 x 10^6 cells and can be used to seed up to three T-25 cm2 flasks or one T-75 cm2 flask
- 3T3-J2 Irradiated Feeder Cells are intended for Research Use Only
Spezifikation
Cell Culture, Differentiation, Expansion | |
0.5 mL |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur