Learn More
3M™ Combinaisons de protection jetables série 4520
Code produit. 12952285
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
Protègent contre certaines éclaboussures de liquides légers et les poussières dangereuses
  • Conçues pour offrir une protection contre les poussières dangereuses et les éclaboussures et les pulvérisations de liquides limitées
  • Fabriquées à partir de matériaux légers et respirants pour une réduction du stress thermique et un excellent confort d’utilisation toute la journée
  • Col standard pour une utilisation avec un équipement respiratoire ou lorsque l’utilisateur ne souhaite pas de capuche
  • Manchettes tricotées et taille et chevilles élastiques pour un confort accru et une plus grande liberté de mouvement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit General Purpose Coveralls
Dimensions 3XL
Sexe Unisex
Matériau Polypropylène
Couleur Blanc
Jetable Oui
Type de taille Elastic
Type de cheville Elastic
Type de manchette Élastique, Maille
Type de goulot Hooded
Hood Type 3-panel
Type de bouchon Fermeture éclair à 2 sens avec fermeture sous patte
Type de couture Lié
Stérilité Non-sterile
Résistance Dust, Liquid
Revêtement Antistatique
Certifications/Conformité CE, EN 13034, EN-ISO 13982-1, EN 1149-1:2006
Certifications / conformité (Europe) CE, EN 13034, EN-ISO 13982-1, EN 1149-1:2006, EN 1073
Description Panneau dorsal vert et combinaison blanche en polypropylène SMMMS, fermeture éclair à tresse en nylon sur polyester, élastique caoutchouc néoprène, manchettes et fil en polyester
Sans latex No
Modèle 4520-3 XL
Taille (impériale) de la poitrine 49 à 52 po
Taille (impériale) de la couture d’entrejambes 35 in
Taille (impériale) de la taille 54 po
Taille (métrique) de la poitrine 124,46 à 132,08cm
Taille (métrique) de la couture d’entrejambes 88,9cm
Taille (métrique) de la taille 137,16cm
À utiliser avec (application) Installation d’isolation, réduction de l’amiante et du plomb, poussière de charbon dans les centrales, travail du bois, polissage des métaux, nettoyage léger des bâtiments, manipulation générale des poudres, nettoyage et entretien industriels généraux, entretien des machines ou des véhicules et transformation des aliments
Hauteur (impériale) de 6,33 à 6,5 ft
Hauteur (métrique) 194 à 200 cm