Learn More
3M™ Combinaisons de protection jetables série 4520
Code produit. 11923774
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
Protègent contre certaines éclaboussures de liquides légers et les poussières dangereuses
  • Conçues pour offrir une protection contre les poussières dangereuses et les éclaboussures et les pulvérisations de liquides limitées
  • Fabriquées à partir de matériaux légers et respirants pour une réduction du stress thermique et un excellent confort d’utilisation toute la journée
  • Col standard pour une utilisation avec un équipement respiratoire ou lorsque l’utilisateur ne souhaite pas de capuche
  • Manchettes tricotées et taille et chevilles élastiques pour un confort accru et une plus grande liberté de mouvement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Combinaison de protection
Dimensions S
Sexe Unisex
Matériau Polypropylène
Couleur Blanc
Jetable Oui
Type de taille Élastique
Type de cheville Elastic
Type de manchette Maille, Knit
Type de goulot Capuche
Hood Type 3 parties
Type de bouchon Fermeture éclair à 2 sens avec rabat-tempête
Type de couture Lié
Stérilité Non-sterile
Résistance Dust, Liquid
Revêtement Antistatique
Certifications/Conformité CE, EN 13034, EN-ISO 13982-1, EN 1149-1:2006
Certifications / conformité (Europe) CE, EN 13034, EN-ISO 13982-1, EN 1149-1:2006, EN 1073
Description 3 Layers of Melt-blown Polypropylene in-between 2 layers of Spunbound Polypropylene
Sans latex No
Modèle 4520
À utiliser avec (application) Insulation Installation, Asbestos and Lead Abatement, Coal Dust in Power Plants, Woodworking, Metal Polishing, Light-Duty Building Cleaning, General Powder Handling, General Industrial Clean-up and Maintenance, Machine or Vehicle Maintenance and Food Processing
Hauteur (métrique) 164 à 170 cm