Learn More
Kappes Systeme™ Aides à la verticalisation 3000
sur devis
Spécification
Réglable (hauteur) | de 600 à 900 mm |
---|---|
Hauteur (métrique) du dossier | de 600 à 900 mm |
Hauteur (métrique) du siège | de 600 à 900 mm |
Quantité | 1 de chaque |
Avec dossier | Oui |
Code produit | Marque | Couleur | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10654113
![]() |
Kappes Systeme™
8201.00.3015 |
Noir de jais | Aide à la verticalisation |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||||
10135192
![]() |
Kappes Systeme™
8215.00.0015 |
Noir | Repose-pieds en option |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||||
Description
Informations sur la commande
Un repose-pieds en option est disponible (10135192).
Spécification
de 600 à 900 mm | |
de 600 à 900 mm | |
Oui |
de 600 à 900 mm | |
1 de chaque |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Kappes Systeme™ Aides à la verticalisation 3000