Learn More
3-méthylcyclohexanone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10459050
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 591-24-2
Formule moléculaire C7H12O
Poids moléculaire (g/mol) 112.17
Numéro MDL MFCD00001639
Clé InChI UJBOOUHRTQVGRU-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 3-methylcyclohexanone, cyclohexanone, 3-methyl, methyl-3 cyclohexanone-1, 3-methyl cyclohexanone, methyl-3 cyclohexanone-1 french, m-methylcyclohexanone, r-3-methylcyclohexanone, +-3r-3-methylcyclohexanone, cyclohexanone, 3-methyl-, r, cyclohexanone, 3-methyl-, s
CID PubChem 11567
Nom IUPAC 3-méthylcyclohexan-1-one
SMILES CC1CCCC(=O)C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methylcyclohexanone
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -73.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9150g/mL
Point d’ébullition 169.0°C to 170.0°C
Point d’éclair 48°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C6H9(=O)
Indice de réfraction 1.4440 to 1.4460
Quantité 500 g
Beilstein 07, 15
Gravité spécifique 0.915
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 112.17
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Methylcyclohexanone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.