Learn More
(3-isocyanatopropyl)triéthoxysilane, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
48.64€ - 132.66€
Identifiants chimiques
CAS | 24801-88-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H21NO4Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 247.37 |
Numéro MDL | MFCD00051459 |
Clé InChI | FRGPKMWIYVTFIQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-isocyanatopropyltriethoxysilane, triethoxy 3-isocyanatopropyl silane, 3-isocyanatopropyl triethoxysilane, isocyanatopropyltriethoxysilane, 3-triethoxysilyl propyl isocyanate, silane, triethoxy 3-isocyanatopropyl, unii-9br6002p6e, isocyanic acid, 3-triethoxysilyl propylester, isocyanic acid, 3-triethoxysilyl propyl ester, icptes |
CID PubChem | 90613 |
Nom IUPAC | triéthoxy(3-isocyanatopropyl)silane |
SMILES | CCO[Si](CCCN=C=O)(OCC)OCC |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10688414
|
Thermo Scientific Acros
391900250 |
25 g | Flacon en verre |
48.64€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10279093
|
Thermo Scientific Acros
391901000 |
100 g | Flacon en verre |
132.66€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
24801-88-5 | |
247.37 | |
FRGPKMWIYVTFIQ-UHFFFAOYSA-N | |
90613 | |
CCO[Si](CCCN=C=O)(OCC)OCC |
C10H21NO4Si | |
MFCD00051459 | |
3-isocyanatopropyltriethoxysilane, triethoxy 3-isocyanatopropyl silane, 3-isocyanatopropyl triethoxysilane, isocyanatopropyltriethoxysilane, 3-triethoxysilyl propyl isocyanate, silane, triethoxy 3-isocyanatopropyl, unii-9br6002p6e, isocyanic acid, 3-triethoxysilyl propylester, isocyanic acid, 3-triethoxysilyl propyl ester, icptes | |
triéthoxy(3-isocyanatopropyl)silane |
Spécification
(3-Isocyanatopropyl)triethoxysilane | |
94.0 | |
Incolore à jaune | |
130.0°C (20.0 mmHg) | |
Authentique | |
C10H21NO4Si | |
1.4190 to 1.4220 (20°C, 589nm) | |
0.99 | |
Solubility in water: reacts | |
CCO[Si](CCCN=C=O)(OCC)OCC | |
247.37 | |
247.37 | |
Liquide |
24801-88-5 | |
100.0 | |
0.9900g/mL | |
77°C | |
94% min. (GC) | |
(CH3CH2O)3Si(CH2)3NCO | |
MFCD00051459 | |
3-isocyanatopropyltriethoxysilane, triethoxy 3-isocyanatopropyl silane, 3-isocyanatopropyl triethoxysilane, isocyanatopropyltriethoxysilane, 3-triethoxysilyl propyl isocyanate, silane, triethoxy 3-isocyanatopropyl, unii-9br6002p6e, isocyanic acid, 3-triethoxysilyl propylester, isocyanic acid, 3-triethoxysilyl propyl ester, icptes | |
FRGPKMWIYVTFIQ-UHFFFAOYSA-N | |
triéthoxy(3-isocyanatopropyl)silane | |
90613 | |
95% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif par contact cutané.
Mortel par inhalation.
Nocif en cas d’ingestion.
Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
EN CAS D’INGESTION :Rincer la bouche.
Ne PAS faire vomir
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 246-467-6