Learn More
3-chloro-4-(pentafluoroéthyl)pyridine, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15482679
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-4-(pentafluoroethyl)pyridine
CAS 1816286-90-4
Couleur Jaune
Formule moléculaire C7H3ClF5N
Quantité 100 mg
Clé InChI RMNYIIRMELWLLC-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CN=CC(=C1C(C(F)(F)F)(F)F)Cl
Nom IUPAC 3-chloro-4-(1,1,2,2,2-pentafluoroéthyl)pyridine
Poids moléculaire (g/mol) 231.55
CID PubChem 99728614
Poids de la formule 231.55
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide visqueux