Learn More
Bromure de 3-buténylmagnésium, solution de 0,5 M dans du THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
403.01€ - 1625.09€
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10376544
|
Thermo Scientific Acros
427461000 |
100 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
403.01€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10643985
|
Thermo Scientific Acros
427468000 |
800 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
1625.09€
800mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7103-09-5, 109-99-9 |
Spécification
3-Butenylmagnesium bromide | |
7103-09-5, 109-99-9 | |
Marron à gris | |
0.9370g/mL | |
-30°C | |
0.937 | |
H2C=CHCH2CH2MgBr | |
tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano, grignard reagent | |
C1CCOC1 | |
72.11 | |
159.31 |
0.5M solution in THF | |
6.8, 89.8 | |
10.2, 93.2 | |
65°C | |
Solution | |
C4H8O | |
MFCD00005356 | |
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N | |
oxolane | |
3451969 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Dégage au contact de l’eau des gaz inflammables.
Liquide et vapeurs très inflammables.
Susceptible de provoquer le cancer.
Réagit violemment
Déclaration GHS P
Porter un équipement de protection des yeux / du visage.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
- 3-Butenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 2
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H261-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.