Learn More
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-1-carboxamide, 98+ %
22.21€ - 344.00€
Identifiants chimiques
CAS 934-48-5
Formule moléculaire C6H9N3O
Poids moléculaire (g/mol) 139.158
Numéro MDL MFCD00003126
Clé InChI AKRDSDDYNMVKCX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dimethyl-1h-pyrazole-1-carboxamide, 1h-pyrazole-1-carboxamide, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethylpyrazolecarboxamide, acmc-20anc7, timtec-bb sbb004176, 1-carbamoyl-3,5-dimethylpyrazole, 3,5-dimethyl-1-carbamoylpyrazole, 1-carboxamido-3,5-dimethylpyrazole, 3,5-dimethyl-1-pyrazolecarboxamide, 3,5-dimethylpyrazole-1-carboxyamide
CID PubChem 70280
Nom IUPAC 3,5-diméthylpyrazole-1-carboxamide
SMILES CC1=CC(=NN1C(=O)N)C
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11459100
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14523.09
10 g N/A N/A N/A
11469100
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14523.18
50 g N/A N/A N/A
11479100
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14523.30
250 g N/A N/A N/A
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 213-283-2
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-1-carboxamide, 98+ %