Learn More
3’,5’-Difluoro-4’-méthoxyacétophénone, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11356979
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
La 3′,5′-difluoro-4′-methoxyacétophénone est utilisée dans les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 170570-79-3
Formule moléculaire C9H8F2O2
Poids moléculaire (g/mol) 186.158
Numéro MDL MFCD00236243
Clé InChI OUJZNFJFMAKGMS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-3,5-difluoro-4-methoxyphenyl ethanone, 3',5'-difluoro-4'-methoxyacetophenone, 3,5-difluoro-4-methoxyacetophenone, 1-3,5-difluoro-4-methoxyphenyl ethan-1-one, 1-3,5-difluoro-4-methoxy-phenyl ethanone, 4-acetyl-2,6-difluoroanisole, 3.5-difluoro-4-methoxyacetophenone, 1-acetyl-3,5-difluoro-4-methoxybenzene, 3',5'-difluoro-4-difluoro-4-methoxyacetophenone-methoxyacetophenone, 1-3,5-difluoro-4-methoxyphenyl ethan-1-one, 4-acetyl-2,6-difluoroanisole
CID PubChem 2736983
Nom IUPAC 1-(3,5-difluoro-4-méthoxyphényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)F)OC)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3',5'-Difluoro-4'-methoxyacetophenone
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 186.15
Pourcentage de pureté 97%