Learn More
Bromure de zinc 3,4-difluorophényle, 0,5M en THF, conditionné sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3,4-Difluorophenylzinc bromide |
Note relative au nom | Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles |
CAS | 737797-28-3 |
Formule moléculaire | C6H3BrF2Zn |
Numéro MDL | MFCD02260154 |
Quantité | 50 mL |
Numéro UN | UN3399 |
Sensibilité | Air sensitive; May form a precipitate |
Synonyme | bromo 3,4-difluorophenyl zinc, 3,4-difluorophenylzinc bromide, 0.5m solution in thf, 3,4-difluorophenylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 3,4-difluorophenylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles |
Clé InChI | RPYBEKIISMVWQQ-UHFFFAOYSA-M |