Learn More
2H-1,4-Benzoxazin-3(4H)-one, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
23.72€ - 77.49€
Identifiants chimiques
CAS | 5466-88-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H7NO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 149.149 |
Numéro MDL | MFCD00158536 |
Clé InChI | QRCGFTXRXYMJOS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 2h-benzo b 1,4 oxazin-3 4h-one, 2h-1,4-benzoxazin-3-one, 3-oxo-4h-benzo 1,4 oxazine, 3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazin-3-one, 2h-1,4-benzoxazin-3-ol, 2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one 8ci 9ci, 4h-benzo 1,4 oxazin-3-one, 2h-1,4-benzoxazine-3 4h-one, 2h,4h-benzo e 1,4-oxazaperhydroin-3-one |
CID PubChem | 72757 |
Nom IUPAC | 4H-1,4-benzoxazine-3-one |
SMILES | C1C(=O)NC2=CC=CC=C2O1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11486560
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27622.06 |
5 g |
23.72€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11496560
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27622.14 |
25 g |
77.49€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
5466-88-6 | |
149.149 | |
QRCGFTXRXYMJOS-UHFFFAOYSA-N | |
72757 | |
C1C(=O)NC2=CC=CC=C2O1 |
C8H7NO2 | |
MFCD00158536 | |
2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 2h-benzo b 1,4 oxazin-3 4h-one, 2h-1,4-benzoxazin-3-one, 3-oxo-4h-benzo 1,4 oxazine, 3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazin-3-one, 2h-1,4-benzoxazin-3-ol, 2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one 8ci 9ci, 4h-benzo 1,4 oxazin-3-one, 2h-1,4-benzoxazine-3 4h-one, 2h,4h-benzo e 1,4-oxazaperhydroin-3-one | |
4H-1,4-benzoxazine-3-one |
Spécification
2H-1,4-Benzoxazin-3(4H)-one | |
173°C to 175°C | |
MFCD00158536 | |
QRCGFTXRXYMJOS-UHFFFAOYSA-N | |
4H-1,4-benzoxazine-3-one | |
72757 | |
99% |
5466-88-6 | |
C8H7NO2 | |
2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 2h-benzo b 1,4 oxazin-3 4h-one, 2h-1,4-benzoxazin-3-one, 3-oxo-4h-benzo 1,4 oxazine, 3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazin-3-one, 2h-1,4-benzoxazin-3-ol, 2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one 8ci 9ci, 4h-benzo 1,4 oxazin-3-one, 2h-1,4-benzoxazine-3 4h-one, 2h,4h-benzo e 1,4-oxazaperhydroin-3-one | |
C1C(=O)NC2=CC=CC=C2O1 | |
149.149 | |
149.15 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante