Learn More
3M™ Sur-lunettes de sécurité en PC, 2800 Series
Elles sont dotées d’un verre incliné et de fines branches réglables. Les surlunettes de sécurité en PC 3 sont conçues pour s’adapter à la plupart des lunettes de correction avec un minimum d’interférences.
Marque:  3M™ 7000032493
Code produit. 12692535
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Conçues pour s’adapter à la plupart des lunettes obtenues sur ordonnance avec un minimum d’interférence
  • Verres en PC solides avec revêtement anti-rayures pour une plus grande durabilité
  • Offrent une couverture et un champ de vision exceptionnels, associés à un haut niveau de protection contre les impacts
  • Longueur des branches réglable (quatre positions) pour un confort et un ajustement optimaux
  • Verres inclinés pour un réglage facile et un confort maximal
  • Branches souples à profil bas pour plus de confort et une interaction minimale avec les lunettes obtenues sur ordonnance
Nom du produit
3M™ Sur-lunettes de sécurité en PC, 2800 Series > Lens Tint: Clear; Frame Color: Dark blue; Lens Coating: Anti-scratch