Learn More
Sharpsafe™ Conteneur à déchets tranchants infectieux pour incinération 30 l
Le modèle 24 l de taille généreuse est particulièrement adapté aux zones générant de grandes quantités de déchets contaminés.
Marque: Sharpsafe™ 41802411
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- L’ouverture horizontale large garantit une élimination facile des grands objets et permet un remplissage proportionnellement plus important que les ouvertures verticales
- Le grand volume améliore le rapport coût-efficacité dans les zones à forte utilisation
- Un couvercle semi-translucide et une ligne de remplissage visible permettent d’assurer la sécurité de l’utilisateur en indiquant clairement quand la ligne de remplissage est atteinte
- Le rabat pivotant assure une élimination en toute sécurité
- L’étiquette moulée constitue un marquage permanent qui ne peut pas être retiré
- Système de fermeture temporaire et finale
- Assemblage simple en 4 clics
Spécification
30 l | |
Semi-translucide orange | |
Bouchon |
UN 3291 et BS EN ISO 23907:2012 | |
450 x 230 x 415 mm | |
Élimination de déchets contaminés |