Learn More
RETSCH Tamis de test avec toile métallique en acier inox de 200 mm de diamètre avec ISO
231.00€
Spécification
Quantité | 1Each |
---|---|
Type | Tamis |
Certifications/Conformité | ISO 3310/1 |
Matériau | Acier inoxydable |
Comprend | Certificat de conformité |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15108968
|
RETSCH
60.331.000063 |
63 μm |
231.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
1Each | |
ISO 3310/1 | |
Certificat de conformité | |
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie | |
Acier inoxydable |
Tamis | |
Acier inoxydable | |
50mm | |
200mm | |
Acier inoxydable |