Learn More
Linker Industrietechnik™ Tamis de test en polyoxyméthylène et nylon, 200 x 45 mm (Ø x H)
Particules tamisées dans une large gamme de porosités. Ces tamis de test en plastique ne comprennent aucune pièce métallique et ont une hauteur interne de 45 mm et un diamètre de 200 mm.
Marque:  Linker Industrietechnik™ 552.050.881-0180
Code produit. 11795588
  • 219.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 24-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Cadre en polyoxyméthylène
  • Peau de tamis de test en nylon
  • Diamètre : 200 mm
  • Hauteur interne de 45 mm
  • Aucune pièce métallique
Spécification
Spécification
1Each
Tamis
Polyoxyméthylène
200mm
180 μm
DIN 4197
45mm
Nylon