Learn More
Linker Industrietechnik™ Tamis de test en polyoxyméthylène et nylon, 200 x 45 mm (Ø x H)
Particules tamisées dans une large gamme de porosités. Ces tamis de test en plastique ne comprennent aucune pièce métallique et ont une hauteur interne de 45 mm et un diamètre de 200 mm.
Marque: Linker Industrietechnik™ 552.050.881-0063
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Cadre en polyoxyméthylène
- Peau de tamis de test en nylon
- Diamètre : 200 mm
- Hauteur interne de 45 mm
- Aucune pièce métallique
Spécification
1Each | |
Tamis | |
Polyoxyméthylène | |
200mm |
63 μm | |
DIN 4197 | |
45mm | |
Nylon |