Learn More
Chlorure de 2-(trifluoromethoxy)benzoyle, 97 %, Thermo Scientific™
27.33€ - 419.00€
Identifiants chimiques
CAS | 162046-61-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H4ClF3O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 224.563 |
Numéro MDL | MFCD00052330 |
Clé InChI | KSHPWYXAJJCUMJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-trifluoromethoxy benzoyl chloride, o-trifluoromethoxybenzoyl chloride, trifluoromethoxybenzoyl chloride, 2-trifluoromethoxy benzoylchloride, 2-trifluoromethoxy-benzoyl chloride, benzoyl chloride, 2-trifluoromethoxy, 2-trifluoromethyloxy benzoyl chloride, pubchem10386, acmc-209dnm, ksc495e3j |
CID PubChem | 2777241 |
Nom IUPAC | Chlorure de 2-(trifluorométhoxy)benzoyle |
SMILES | C1=CC=C(C(=C1)C(=O)Cl)OC(F)(F)F |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
162046-61-9 | |
224.563 | |
KSHPWYXAJJCUMJ-UHFFFAOYSA-N | |
2777241 | |
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)Cl)OC(F)(F)F |
C8H4ClF3O2 | |
MFCD00052330 | |
2-trifluoromethoxy benzoyl chloride, o-trifluoromethoxybenzoyl chloride, trifluoromethoxybenzoyl chloride, 2-trifluoromethoxy benzoylchloride, 2-trifluoromethoxy-benzoyl chloride, benzoyl chloride, 2-trifluoromethoxy, 2-trifluoromethyloxy benzoyl chloride, pubchem10386, acmc-209dnm, ksc495e3j | |
Chlorure de 2-(trifluorométhoxy)benzoyle |
Spécification
2-(Trifluoromethoxy)benzoyl chloride | |
94°C to 96°C (15 mmHg) | |
1.47 | |
UN3265 | |
Moisture sensitive | |
KSHPWYXAJJCUMJ-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure de 2-(trifluorométhoxy)benzoyle | |
2777241 | |
97% |
162046-61-9 | |
C8H4ClF3O2 | |
MFCD00052330 | |
7582730 | |
2-trifluoromethoxy benzoyl chloride, o-trifluoromethoxybenzoyl chloride, trifluoromethoxybenzoyl chloride, 2-trifluoromethoxy benzoylchloride, 2-trifluoromethoxy-benzoyl chloride, benzoyl chloride, 2-trifluoromethoxy, 2-trifluoromethyloxy benzoyl chloride, pubchem10386, acmc-209dnm, ksc495e3j | |
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)Cl)OC(F)(F)F | |
224.563 | |
224.57 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: II; Proper Shipping Name: CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante