Learn More
Ester de pinacol d’acide 2-phényl-1-propylboronique, 97 %, Thermo Scientific™ Code produit.: 11401520
Ester de pinacol d’acide 2-phényl-1-propylboronique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11401520
5 g
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Code produit. 11401520
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H26931.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 280559-30-0
Formule moléculaire C15H23BO2
Poids moléculaire (g/mol) 246.157
Numéro MDL MFCD09953475
Clé InChI GTZNZJQZUWIDTN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-phenyl-1-propylboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-phenylpropyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-phenylpropylboronic acid pinacol ester, 2-2-phenylpropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolaneAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 46739058
Nom IUPAC 4,4,5,5-tétraméthyl-2-(2-phénylpropyl)-1,3,2-dioxaborolane
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)CC(C)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Phenyl-1-propylboronic acid pinacol ester
Quantité 5 g
Poids de la formule 246.16
Pourcentage de pureté 97%
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ester de pinacol d’acide 2-phényl-1-propylboronique, 97 %, Thermo Scientific™ >