Learn More
2-méthylindole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10403215
2-méthylindole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10403215
500 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10403215
Marque: Thermo Scientific Acros 127025000
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95-20-5
Formule moléculaire C9H9N
Poids moléculaire (g/mol) 131.18
Numéro MDL MFCD00005616
Clé InChI BHNHHSOHWZKFOX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methylindole, 1h-indole, 2-methyl, indole, 2-methyl, 2-methyl indole, unii-i7cn58827i, 2-methylindol, methylketole, methyl indole, 2-methyl-indole, pubchem7504Afficher plusAfficher moins
CID PubChem 7224
ChEBI CHEBI:49402
Nom IUPAC 2-méthyl-1H-indole
SMILES CC1=CC2=CC=CC=C2N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylindole
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 56.0°C to 60.0°C
Couleur Marron ou Rouge-Violet à Jaune
Point d’ébullition 273.0°C
Point d’éclair 141°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 500 g
Beilstein 20, 311
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ethyl ether and acetone
Poids de la formule 131.18
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristaux, flocons ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0441871 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/01/2025 Catalog Number127021000,127025000
Numéro de lotA0460195 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/02/2024 Catalog Number127021000,127025000
Numéro de lotA0403802 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number127021000,127025000
Numéro de lotA0441871 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/05/2022 Catalog Number127021000,127025000
Numéro de lotA0428530 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/03/2021 Catalog Number127021000,127025000
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Methylindole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Nom du produit
2-méthylindole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >