Learn More
2-cyclopenténone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10194903
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 930-30-3
Formule moléculaire C5H6O
Poids moléculaire (g/mol) 82.10
Numéro MDL MFCD00001401
Clé InChI BZKFMUIJRXWWQK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-cyclopenten-1-one, 2-cyclopentenone, cyclopentenone, cyclopent-2-enone, cyclopenten-3-one, 2-cyclopentene-1-one, cyclopent-2-ene-1-one, unii-q0u2igf9ck, 3-cyclopenten-2-one, q0u2igf9ck
CID PubChem 13588
Nom IUPAC cyclopent-2-en-1-one
SMILES O=C1CCC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Cyclopentenone
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Densité 0.9800g/mL
Point d’ébullition 150°C
Point d’éclair 42°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C5H6(=O)
Indice de réfraction 1.4800 to 1.482
Quantité 100 g
Beilstein 07, I, 45
Gravité spécifique 0.98
Informations sur la solubilité Solubility in water: almost insoluble. Other solubilities: very soluble in ethanol,ether
Poids de la formule 82.1
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Pures
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Cyclopentenone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.