Learn More
Acide 2-(bromométhyl)phénylboronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11926131
Acide 2-(bromométhyl)phénylboronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11926131
25 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Code produit. 11926131
Marque: Thermo Scientific Acros 445330250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 91983-14-1
Formule moléculaire C7H8BBrO2
Poids moléculaire (g/mol) 214.85
Numéro MDL MFCD01318941
Clé InChI MYVJCOQGXCONPE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromomethylphenylboronic acid, 2-bromomethyl benzeneboronic acid, 2-bromomethyl phenylboronic acid, 2-bromomethyl phenyl boronic acid, 2-bromomethylphenylboronicacid, 2-boronobenzyl bromide, 2-bromomethylphenyl boronic acid, o-boronobenzyl bromide, pubchem7781Afficher plusAfficher moins
CID PubChem 2773278
Nom IUPAC Acide [2-(bromométhyl)phényl]boronique
SMILES OB(O)C1=CC=CC=C1CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Bromomethyl)phenylboronic acid
Point de fusion 135°C to 136.5°C
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Quantité 25 g
Poids de la formule 214.85
Pourcentage de pureté 95%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
2 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot345187 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/10/2023 Catalog Number445330250,445330050
Numéro de lot341847 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/03/2022 Catalog Number445330250,445330050
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-(Bromomethyl)phenylboronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Nom du produit
Acide 2-(bromométhyl)phénylboronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >