Learn More
2-(Aminométhyl)indole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15470598
1 g
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
2-(Aminomethyl)indole is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-(Aminométhyl)indole est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien scellé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21109-25-1
Formule moléculaire C9H10N2
Poids moléculaire (g/mol) 146.193
Numéro MDL MFCD03422512
Clé InChI RNAODKZCUVVPEN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1h-indol-2-ylmethyl amine, 1h-indol-2-yl methanamine, 1h-indole-2-methanamine, 1-1h-indol-2-yl methanamine, 2-aminomethyl indole, 2-aminomethylindole, c-1h-indol-2-yl-methylamine, 2-indolemethylamine, 1h-indol-2-yl methylamine, indol-2-ylmethylamine
CID PubChem 582331
Nom IUPAC 1H-indol-2-ylméthanamine
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(N2)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Aminomethyl)indole
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 146.19
Pourcentage de pureté 97%
Nom du produit
2-(Aminométhyl)indole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >