Learn More
(+/-)-2-Aminobutane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2500 mL
Description
(±)-2-Aminobutane is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le (+/-)-2-Aminobutane est une importante matière première et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques et les produits agrochimiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. Il est sensible à l’air et à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants forts. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts et le dioxyde de carbone.
Le (+/-)-2-Aminobutane est une importante matière première et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques et les produits agrochimiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. Il est sensible à l’air et à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants forts. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts et le dioxyde de carbone.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | (+/-)-2-Aminobutane |
Point de fusion | -104°C |
Densité | 0.722 |
pH | 12.5 |
Point d’ébullition | 63°C to 64°C |
Point d’éclair | −19°C (−2°F) |
Odeur | Amine-like |
Indice de réfraction | 1.393 |
Quantité | 2500 mL |
Numéro UN | UN2733 |