Learn More
Bochem™ Forceps pour lamelles en acier inoxydable 18/10
Fabrication en acier inoxydable 18 / 10. Les forceps pour lamelles en acier inox 18/10 Bochem™ sont dotés de pointes de 6 mm de large.
Marque: Bochem™ 1727
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Forceps pour lamelles en verre
- Acier inox
- Pointes de 6 mm de large
Spécification
Droit | |
105 mm | |
10/boîte | |
Forceps pour lame porte-objet |
Acier inox, 18/10 | |
Forceps | |
Membranes sans risque assurant une excellente prise, autoclavage ou flamme, pinces |