Learn More
Élément chauffant Quickfit™
L’élément chauffant Quickfit™ est une pièce de rechange destinée à une utilisation avec les distillateurs d’eau de la série QSW4.
Marque:  Scilabware QWSH4/220V
454.27 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15898756
  • 549.00€ / 1 unité
Expédition estimée: 10-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Élément chauffant chromé
  • Comprend 2 thermostats réglables à nouveau indépendants
  • Protège le distillateur en cas de défaillance de l’alimentation en eau
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
50/60 Hz
Chromé
3 kW
Résistance
2 Thermostats
220 V
Distillateur d’eau de série QWS4
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Élément chauffant Quickfit™ > Tension : 220 V