Description
- 0.3mL
- Flacon avec anneau à clipser
- Lié par le fond
- Fond plat
- Insert intégré
- Verre
- Transparent
- Flacons universellement utilisables avec presque tous les échantillonneurs automatiques, même ceux dotés d’une manipulation robotisée
Spécification
Lié par le fond | |
11.6 mm | |
0.39 ml | |
À clipser / à sertir | |
Insert intégré conique | |
0,3 mL | |
32 mm | |
ND11 |
transparent | |
verre | |
GC, HPLC | |
CleanPack, boîte en PP | |
< 3 μl | |
Fond plat | |
100 | |
Non |
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Taille: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Taille: 20.9 MB
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur les tests de produits laitiers et végétaux
Des produits de test de qualité pour répondre à tous vos besoins.Code promotionnel: 24134Expire: 2025-03-31
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Flacon à anneau à clipser 11 mm, micro-insert intégré, verre transparent > Base collée, insert intégré, conique ,0.3 ml
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu