Learn More
Thermo Scientific™ Flacons d’échantillonnage automatique à sertir / à clipser en plastique 11 mm
Faites votre choix parmi ces flacons en polypropylène chimiquement inertes 11 mm qui sont adaptés à la plupart des applications de chromatographie.
Marque: Thermo Scientific™ C4011-11
Description
Choisissez parmi ces flacons en polypropylène chimiquement inertes, fabriqués à partir de polypropylène de haute qualité testé par GC, qui conviennent à la plupart des applications de chromatographie. Les flacons à sertir / à clipser en plastique 11 mm Thermo Scientific™ offrent une alternative économique au verre pour certaines applications. Le polypropylène est chimiquement inerte et adapté à la plupart des applications de chromatographie. Il peut être utilisé lorsque les niveaux d’ions inorganiques doivent être maintenus à un minimum absolu. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
- En PP
- Les cônes formés de précision sont conçus pour faciliter la récupération des échantillons
- Flacons de 12 × 32 mm
- Compatible avec les bouchons en aluminium ou à clipser Snap-It™
Spécification
Micro-flacon en polypropylène vierge de 800 µl | |
12 mm | |
Polypropylène | |
Insert intégré | |
800 μl | |
800 μl | |
32 mm | |
Flacon à clipser Snap-It de 11 mm | |
Non |
11 mm | |
12 mm | |
800 μl | |
< 6 μl | |
Base conique | |
Bouchon à clipser | |
100 | |
11 mm | |
600 μl |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.