Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à sertir en verre 11 mm
Utilisez ces flacons en verre transparent 11 mm avec des bouchons à clipser ou des bouchons à joint à sertir en aluminium.
Marque: Thermo Scientific™ C4011-1B
Description
Utilisez des flacons à sertir en verre 11 mm Thermo Scientific™ avec bouchons à joint à sertir en aluminium. Ces flacons en verre de haute qualité 11 mm, 2 ml, 12 x 32 mm, s’adaptent à la plupart des marques d’échantillonneurs automatiques. Fabriqués en verre borosilicaté transparent à coefficient de dilatation 33 de qualité supérieure (Type 1, Classe A), ils satisfont à toutes les exigences de pharmacopée en vigueur aux États-Unis, en Europe et au Japon. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
Choisissez le flacon qui répondra le mieux à vos besoins- Ces flacons à large ouverture, faciles à remplir, exigent l’utilisation de micro-inserts de 6mm de diamètre
- Identifiez les échantillons et les volumes avec l’étiquette inscriptible graduée fournie sur certains flacons
- Obtenez une extraction optimale des échantillons sans qu’il soit nécessaire d’utiliser des inserts distincts, grâce aux flacons de micro-échantillonnage à récupération élevée
- Optimisez la récupération des principaux composés polaires, labiles ou interactifs OH en utilisant un verre silanisé (désactivé) (en option)
Sélectionnez l’insert correspondant à votre échantillon
- Les inserts Polyspring offrent un auto-alignement et constituent un rembourrage contre le contact avec l’aiguille
- Les inserts à point de précision minimisent la perte d’échantillon résiduelle
- Les inserts à point tiré sont une solution économique pour les applications non critiques
Compatibles avec les échantillonneurs automatiques*
Compatibles avec la plupart des échantillonneurs automatiques HPLC et GC
*Reportez-vous au catalogue de colonnes et consommables pour obtenir plus d’informations sur la compatibilité avec les échantillonneurs automatiques.
Spécification
Flacon en verre transparent de 2 ml Target ColorBand avec étiquette bleue | |
12 mm | |
12 mm | |
2 ml | |
1,8 ml | |
2 ml | |
32 mm | |
Flacon ColorBand à sertir de 11 mm | |
1,5 ml |
11 mm | |
Transparent | |
Verre | |
< 170μL | |
Fond plat | |
À sertir | |
100 | |
Bleu |