Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons d’échantillonnage automatique à vis transparents non assemblés 10mm
Gagnez du temps et réduisez les risques de contamination grâce à ce kit pratique. Chaque kit contient 100 flacons en verre transparent et 100 bouchons à vis avec septa pré-assemblés.
Marque:  Thermo Scientific™ C4010-97W
Code produit. 12473698
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Les kits pratiques (non-assemblés) de flacons transparents 10 mm Thermo Scientific™ National permettent de gagner du temps lors de la préparation des échantillons et de réduire les risques de contamination. Chaque kit contient 100 flacons transparents et 100 bouchons à vis avec septa pré-assemblés. Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant les fournitures correspondantes ensemble. Les plateaux transparents simplifient le suivi de stocks disponibles sans ouvrir les conteneurs.
  • Plateau de stockage de paillasse à deux compartiments
  • Les flacons I-D™ sont dotés d’une étiquette inscriptible graduée
  • Tous les articles restent à portée de main et à l’abri de la poussière
  • Les bouchons à septa ne sont pas fixés aux flacons (conditionnés dans des polysacs séparés)
Comprend :
100 flacons et 100 bouchons avec septa pré-assemblés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Noir
12 mm
Verre, PTFE, Silicone
PTFE / silicone
100
Polypropylène
32 mm
10-425 mm
Oui
I-D en verre transparent ; Bouchon noir ; Septum en PTFE / silicone, fendu en étoile ; 2 ml
Transparent
2 ml
Flacon : C4010-1W, bouchon : C4010-55BLK
2 ml
Bouchon à vis (avec opercule, orifice de 8,5 mm)
Kit pratique de flacons à vis non assemblés
Oui
Nom du produit
Thermo Scientific™ Kits de flacons d’échantillonnage automatique à vis transparents non assemblés 10mm > I-D en verre transparent ; Bouchon noir ; Septum en PTFE / silicone, fendu en étoile ; 2 ml