Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons d’échantillonnage automatique à vis transparents non assemblés 10mm
Gagnez du temps et réduisez les risques de contamination grâce à ce kit pratique. Chaque kit contient 100 flacons en verre transparent et 100 bouchons à vis avec septa pré-assemblés.
Marque: Thermo Scientific™ C4010-88W
Description
Les kits pratiques (non-assemblés) de flacons transparents 10 mm Thermo Scientific™ National permettent de gagner du temps lors de la préparation des échantillons et de réduire les risques de contamination. Chaque kit contient 100 flacons transparents et 100 bouchons à vis avec septa pré-assemblés. Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant les fournitures correspondantes ensemble. Les plateaux transparents simplifient le suivi de stocks disponibles sans ouvrir les conteneurs.
- Plateau de stockage de paillasse à deux compartiments
- Les flacons I-D™ sont dotés d’une étiquette inscriptible graduée
- Tous les articles restent à portée de main et à l’abri de la poussière
- Les bouchons à septa ne sont pas fixés aux flacons (conditionnés dans des polysacs séparés)
Comprend :
100 flacons et 100 bouchons avec septa pré-assemblés
Spécification
Bleu clair | |
12 mm | |
Verre, PTFE, Silicone | |
PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge | |
100 | |
Polypropylène | |
32 mm | |
10-425 mm | |
Non |
Verre transparent ; Étiquette d’identification ; Bouchon bleu clair, septum en PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge ; 2 ml | |
Transparent | |
2 ml | |
Flacon : C4010-1W, bouchon : C4010-60A | |
2 ml | |
Bouchon à vis (avec opercule, orifice de 8,5 mm) | |
Kit pratique de flacons à vis non assemblés | |