Learn More
1-iodo-2-(triméthylsilyl)acétylène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15470128
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
1-Iodo-2-(trimethylsilyl)acetylene may be used to investigate the reactivity of diamagnetic cobalt(I) complex, Tol-BDI((2-pp)2)Co [Tol-BDI((2-pp)2)H = 2-(4-tolyl)-1,3-bis(2-isopropylpyridyl)propenediimine]. It may be used for the synthesis of 1-(4-trimethylsilanylbuta-1,3-diynyl)pyrene, via Pd-coupling with 1-iodo-2-trimethylsilylacetylene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le1-iodo-2-(triméthylsilyl)acétylène peut être utilisé pour étudier la réactivité du complexe de cobalt(I) diamagnétique, Tol-BDI((2-pp)2)Co [Tol-BDI((2-pp)2)H = 2-(4-tolyl)-1,3-bis(2-isopropylpyridyl)propènediimine]. Il peut être utilisé pour la synthèse de 1-(4-triméthylsilanylbuta-1,3-diynyl)pyrène, via le couplage entre le Pd et le 1-iodo-2-triméthylsilylacétylène.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18163-47-8
Formule moléculaire C5H9ISi
Poids moléculaire (g/mol) 224.12
Numéro MDL MFCD00274201
Clé InChI HNIRHTRSZDSMOF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-iodo-2-trimethylsilyl acetylene, iodoethynyl trimethylsilane, silane, iodomethyl trimethyl, 2-iodoethynyl trimethylsilane, 2-iodoethynyl trimethyl silane, silane, iodoethynyl trimethyl, tbdmcs, acmc-20aoug, trimethyliodoethinylsilane, iodoethynyltrimethylsilane
CID PubChem 140341
Nom IUPAC (2-iodoethynyl)trimethylsilane
SMILES C[Si](C)(C)C#CI
Spécification
Point d’ébullition 130°C
Nom chimique ou matériau 1-Iodo-2-(trimethylsilyl)acetylene
Quantité 5 g
Formule linéaire (CH3)3SiC≡CI
Numéro UN UN1993
Point d’éclair 48°C (118°F)
Poids de la formule 224.12
Pourcentage de pureté 97%
Indice de réfraction 1.511
Sensibilité Light sensitive
Densité 1.46