Learn More
ZNF311 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | ZNF311 |
---|---|
Concentration | 0.41 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16842255
|
Proteintech
23243-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16832255
|
Proteintech
23243-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This antibody specifically reacts with ZNF311 protein.
ZNF311 gene ontology annotations related to this gene include regulation of transcription, DNA-templated.Spécification
ZNF311 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q5JNZ3 | |
282890 | |
ZNF311 Fusion Protein Ag19624 | |
Primary | |
-20°C | |
ZNF311 |
0.41 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
zf31, ZFP31, zinc finger protein 311, Zinc finger protein zfp 31, ZNF311 | |
ZNF311 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |