Learn More
Chlorure de zirconyle octahydraté, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Spécification
Spécification
CAS | 13520-92-8 |
Couleur | Blanc |
pH | 1 |
Forme physique | Solide en poudre |
Quantité | 500 g |
Formule moléculaire | Cl2H18O9Zr |
Numéro MDL | MFCD00149898 |
Synonyme | zirconyl chloride octahydrate, zirconium oxychloride octahydrate, zirconium chloride oxide octahydrate, dichlorooxozirconium octahydrate, zirconium, dichlorooxo-, octahydrate, zirconium, dichlorooxo-, octahydrate 8ci,9ci, cl2h16o9zr, dsstox_cid_29361, dsstox_rid_83477, dsstox_gsid_49402 |
Clé InChI | FUBACIUATZGHAC-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | O.O.O.O.O.O.O.O.Cl.Cl.O=[Zr] |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.