Learn More
Zirconyl Chloride Octahydrate, 98%, Reagent grade, Honeywell™
Code produit. 15622240
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Qualité réactif, 98 %
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13520-92-8
Formule moléculaire Cl2H18O9Zr
Poids moléculaire (g/mol) 324.26
Numéro MDL MFCD00149898
Clé InChI FUBACIUATZGHAC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zirconyl chloride octahydrate, zirconium oxychloride octahydrate, zirconium chloride oxide octahydrate, dichlorooxozirconium octahydrate, zirconium, dichlorooxo-, octahydrate, zirconium, dichlorooxo-, octahydrate 8ci,9ci, cl2h16o9zr, dsstox_cid_29361, dsstox_rid_83477, dsstox_gsid_49402
CID PubChem 159678
Nom IUPAC dichloro(oxo)zirconium octahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.Cl.Cl.O=[Zr]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zirconyl Chloride Octahydrate
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Formule linéaire ZrOCl2 · 8H2O
Numéro UN UN3260
Poids de la formule 322.25g/mol
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Réactif
Conditionnement Flacon poly
Aspect Powder or crystals
Densité 1.91g/cm3