Learn More
Fil de zirconium, dia. 0,127 mm (0,005 po), 99,95 % (à base de métaux à l’exclusion de Hf), Thermo Scientific Chemicals
Forme : Env. .0.082 g/m
79.80€ - 277.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-67-7 |
---|---|
Formule moléculaire | Zr |
Poids moléculaire (g/mol) | 91.22 |
Numéro MDL | MFCD00011303 MFCD00148878 |
Clé InChI | QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil |
CID PubChem | 23995 |
ChEBI | CHEBI:33342 |
Nom IUPAC | zirconium |
SMILES | [Zr] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11346557
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000419.G1 |
1 m |
79.80€
1m |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11336557
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000419.G5 |
5 m |
277.00€
5m |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-67-7 | |
91.22 | |
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N | |
23995 | |
zirconium |
Zr | |
MFCD00011303 MFCD00148878 | |
zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil | |
CHEBI:33342 | |
[Zr] |
Spécification
Zirconium | |
7440-67-7 | |
99.95% (Metals basis excluding Hf) | |
MFCD00011303 MFCD00148878 | |
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N | |
zirconium | |
23995 | |
Odorless |
Gris à argent | |
Gray to silver wire | |
Zr | |
zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil | |
[Zr] | |
91.22 | |
CHEBI:33342 | |
Fil, 0,127 mm (0,005 po) de diamètre |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-176-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only