Learn More
Oxyde de titane et de zirconium, 99,5 % (pureté du métal, à l’exclusion de Hf), Hf < 75 ppm, Thermo Scientific Chemicals
114.57€ - 366.83€
Identifiants chimiques
CAS | 12036-70-3 |
---|---|
Numéro MDL | MFCD00210648 |
Synonyme | zirconium titanium oxide, tetrahydrate titanium zirconium |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11378288
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039490.14 |
25 g |
114.57€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11388288
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039490.22 |
100 g |
366.83€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Suitable for glass, optic and ceramic applications, advanced electronics and in light weight structural components in aerospace and electrochemical applications such as fuel cells in which they exhibit ionic conductivity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12036-70-3 | |
MFCD00210648 | |
zirconium titanium oxide, tetrahydrate titanium zirconium |
Spécification
Zirconium titanium oxide | |
Poudre | |
MFCD00210648 | |
Insoluble in water. | |
99.5% |
12036-70-3 | |
(métaux à l’exception de Hf), Hf < 75 ppm | |
zirconium titanium oxide, tetrahydrate titanium zirconium | |
203.11 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only