Learn More
Cible de pulvérisation de zirconium, 76,2 mm (3,0 po) de diamètre x 6,35 mm (0,250 po) d’épaisseur, 99,5 % (analyse des métaux à l’état de trace à l’exclusion du Hf), Thermo Scientific™
Code produit. 15414875
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Zirconium sputtering target
Note relative au nom 76.2mm (3.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick
CAS 7440-67-7
Notes de pourcentage du dosage (métaux à l’exception du Hf)
Formule moléculaire Zr
Numéro MDL MFCD00011303 MFCD00148878
Quantité 1 Ea.
Synonyme zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
Clé InChI QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Zr]
Nom IUPAC zirconium
Poids moléculaire (g/mol) 91.22
CID PubChem 23995
ChEBI CHEBI:33342
Pourcentage de pureté 99.5%