Learn More
Cible de pulvérisation de zirconium, 76,2 mm (3,0 po) de diamètre x 3,18 mm (0,125 po) d’épaisseur, 99,5 % (analyse des métaux à l’état de trace à l’exclusion du Hf)
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Zirconium sputtering target |
Note relative au nom | 76.2mm (3.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick |
CAS | 7440-67-7 |
Notes de pourcentage du dosage | (métaux à l’exception du Hf) |
Formule moléculaire | Zr |
Numéro MDL | MFCD00011303 MFCD00148878 |
Quantité | 1 Ea. |
Synonyme | zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil |
Clé InChI | QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | [Zr] |