Learn More
Éponge de zirconium, jusqu’à 25,4 mm (1,0 po), 99,2 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
91.00€ - 311.64€
Identifiants chimiques
CAS 7440-67-7
Formule moléculaire Zr
Poids moléculaire (g/mol) 91.22
Numéro MDL MFCD00011303 MFCD00148878
Clé InChI QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
CID PubChem 23995
ChEBI CHEBI:33342
Nom IUPAC zirconium
SMILES [Zr]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11357777
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
014191.22
100 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11347777
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
014191.36
500 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7440-67-7
91.22
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
23995
zirconium
Zr
MFCD00011303 MFCD00148878
zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
CHEBI:33342
[Zr]
Spécification
Zirconium
7440-67-7
99.2% (Metals basis)
MFCD00011303 MFCD00148878
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
zirconium
23995
Odorless
Gris
Gray sponge
Zr
zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
[Zr]
91.22
CHEBI:33342
Éponge, 25,4 mm (1,0 po) et moins
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P210-P222-P223-P231+P232-P280-P335+P334-P370+P378q-P501c
H250-H260
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :4,2 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-176-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante