Learn More
Lingot de zirconium, 6,35 mm (0,25 po) de diamètre x 12,7 mm (0,50 po) de longueur, 99,5 % (base de métaux à l’exception de Hf), Hf nominal à 3 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Zirconium slug |
Note relative au nom | 6.35mm (0.25 in.) dia. x 12.7mm (0.50 in.) length |
Notes de pourcentage du dosage | (base des métaux à l’exclusion du Hf), Hf nominal 3 % |
Quantité | 25 g |
Pourcentage de pureté | 99.5% |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Hf nominal 3% |
Odeur | Odorless |
Poids | ≈2.62g/slug |
Forme | Pastille |