Learn More
Balle en zirconium, 3,175 mm (0,125 po) de diamètre x 3,175 mm (0,125 po) de longueur 99,9+ % (à base de métaux à l’exclusion de Hf), Hf nominal 3 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11309168
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-67-7
Formule moléculaire Zr
Poids moléculaire (g/mol) 91.22
Numéro MDL MFCD00011303 MFCD00148878
Clé InChI QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
CID PubChem 23995
ChEBI CHEBI:33342
Nom IUPAC zirconium
SMILES [Zr]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zirconium slug
Note relative au nom 3.175mm (0.125 in.) dia. x 3.175mm (0.125 in.) length
Notes de pourcentage du dosage (base des métaux à l’exclusion du Hf), Hf nominal 3 %
Quantité 25 g
Pourcentage de pureté ≥99.9%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Hf nominal 3%
Odeur Odorless
Poids ≈0.16g/slug
Forme Pastille