Learn More
Siliciure de zirconium, 99,5 % (métaux à l’exception de Hf), Hf 4 %, Thermo Scientific Chemicals
111.00€ - 308.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12039-90-6 |
---|---|
Formule moléculaire | H4Si2Zr |
Poids moléculaire (g/mol) | 151.43 |
Numéro MDL | MFCD00151547 |
Clé InChI | ZSONHIWWHDAZQO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | zirconium silicide, zirconium silicide zrsi2, zirconium silicide, zrsi2, $l^ 5-silanylidenezirconiumylidene-$l^ 5-silane |
CID PubChem | 6336892 |
Nom IUPAC | Bis($l^}}2-silanylidène)zirconium |
SMILES | [SiH2]=[Zr]=[SiH2] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11373408
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036322.14 |
25 g |
111.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11363408
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036322.22 |
100 g |
308.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Zirconium silicate is used for manufacturing refractory materials. It is also used in production of some ceramics, enamels, and ceramic glazes. In enamels and glazes it serves as an opacifier. zirconium silicate is as beads for milling and grinding.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12039-90-6 | |
151.43 | |
ZSONHIWWHDAZQO-UHFFFAOYSA-N | |
6336892 | |
[SiH2]=[Zr]=[SiH2] |
H4Si2Zr | |
MFCD00151547 | |
zirconium silicide, zirconium silicide zrsi2, zirconium silicide, zrsi2, $l^ 5-silanylidenezirconiumylidene-$l^ 5-silane | |
Bis($l^}}2-silanylidène)zirconium |
Spécification
Zirconium silicide | |
Gris | |
(Métaux à l’exclusion de Hf), Hf 4 % | |
MFCD00151547 | |
Insoluble in water. It is insoluble in acids,alkali and aqua regia. | |
[SiH2]=[Zr]=[SiH2] | |
151.43 | |
147.39 | |
Odorless |
12039-90-6 | |
Poudre | |
H4Si2Zr | |
zirconium silicide, zirconium silicide zrsi2, zirconium silicide, zrsi2, $l^ 5-silanylidenezirconiumylidene-$l^ 5-silane | |
ZSONHIWWHDAZQO-UHFFFAOYSA-N | |
Bis($l^}}2-silanylidène)zirconium | |
6336892 | |
99.5% | |
4.88 g/mL |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 234-911-1
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only