Learn More
Silicate de zirconium, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11357278
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
10 kg
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Zirconium silicate is used for manufacturing refractory materials for applications where resistance to corrosion by alkali materials is required. It is also used in production of some ceramics, enamels, and ceramic glazes. In enamels and glazes it serves as an opacifier. It can be also present in some cements. Another use of zirconium silicate is as beads for milling and grinding. Thin films of zirconium silicate and hafnium silicate produced by chemical vapor deposition. Potential alternative gate dielectric to silica.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10101-52-7
Formule moléculaire O4SiZr
Poids moléculaire (g/mol) 183.31
Numéro MDL MFCD00085353
Clé InChI GFQYVLUOOAAOGM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zirconium silicate, hyacinth, zircon, zircon zr sio4, zirconite, zircosil 15, standard sf 200, ultrox 500w, a-pax 45m, zirconium iv silicate
CID PubChem 61775
Nom IUPAC zirconium(4+) silicate
SMILES [Zr+4].[O-][Si]([O-])([O-])[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zirconium silicate
Point de fusion 2550°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 2 kg
Merck Index 14,10181
Informations sur la solubilité Insoluble in water,acids,alkali and aqua regia.
Poids de la formule 183.3
Odeur Odorless
Densité 4.56 g/mL