Learn More
Substrat d’oxyde de zirconium et d’oxyde d’yttrium, 10 x 10 x 1 mm, poli d’un côté, orientation 100, Thermo Scientific Chemicals
93.20€ - 411.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Zirconium Oxide Yttrium Oxide Substrate |
---|---|
Note relative au nom | Polished One Side |
Forme physique | Plaque |
Formule moléculaire | ZrO2 + 9.5% Y2O3 |
Numéro MDL | MFCD01868885 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11308867
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
038509.KT |
1 Ea. |
93.20€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11398857
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
038509.KU |
5 Ea. |
411.00€
5 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Zirconium Oxide Yttrium Oxide Substrate | |
Plaque | |
MFCD01868885 |
Polished One Side | |
ZrO2 + 9.5% Y2O3 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 215-227-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only