Learn More
Thermo Scientific Chemicals Creusets à fond rond en oxyde de zirconium, forme haute
Marque:  Thermo Scientific Chemicals 041300.KF
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 15463845
  • 407.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 18-10-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Oxyde de zirconium
100mL
68mm
35mm
1 unité
56mm
Creusets à fond rond en oxyde de zirconium, forme haute
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales
RUO – Research Use Only